3-Méthylobenzophénone
Fournisseur: Molekula
MOLEM23534468EA 0 EUR InStock
MOLEM23534468
3-Méthylobenzophénone
3-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00008535
Numéro CAS: 643-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité