Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylobenzophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: p-Méthylobenzophénone

MOLEM68881194EA 0 EUR InStock
MOLEM68881194
4-Méthylobenzophénone
4-Méthylobenzophénone


Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008553
Numéro CAS: 134-84-9
Merck Index: 12,07470
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité