4,4'-Diméthylbenzile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Di-p-tolyléthanedioneBis(4-méthylphényl)éthanedione
MOLE15183383-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15183383-25G
4,4'-Diméthylbenzile
4,4'-Diméthylbenzile
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 209…211 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 102…105 °C
Numéro MDL: MFCD00008554
Numéro CAS: 3457-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité