4,4'-Di-tert-butylbiphényle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 52 EUR InStock
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbiphényle 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphényle
Formule: C₂₀H₂₆
MW: 266,43 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 126…129 °C
Densité: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008834
Numéro CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité