4,4'-Di-tert-butylbiphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21470.06EA 51.8 EUR InStock
B21470.06 B21470.22 B21470.14
4,4'-Di-tert-butylbiphényle ≥99%
4,4'-Di-tert-butylbiphényle
Formule: C₂₀H₂₆
MW: 266,43 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 126…129 °C
Densité: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008834
Numéro CAS: 1625-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité