4,4'-Diméthylbiphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4'-Bitolyl, 4,4'-Dimethyldiphenyl
B25089.03 B25089.06 B25089.14
B25089.03EA 45.5 EUR InStock
B25089.03 B25089.06 B25089.14
4,4'-Diméthylbiphényle ≥99%
4,4'-Diméthylbiphényle
Purity: 99% CAS No.: 613-33-2 Molecular Formula: C14H14 Formula Weight: 182.27 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00008545
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 118…122 °C
Densité: 1.102 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008545
Numéro CAS: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité