Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
011066-1G 011066-5G
FLUO011066-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011066-1G FLUO011066-5G
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Acide (2,4,6-triméthylphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236060
Numéro CAS: 5980-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité