2-Chlorométhyl-m-xylène
Synonyms: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
018619-1G 018619-5G
FLUO018619-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018619-1G FLUO018619-5G
2-Chlorométhyl-m-xylène
2-Chlorométhyl-m-xylène
Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310815
Numéro CAS: 5402-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité