3',4'-Diméthylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanone
A12187.06 A12187.14 A12187.22
A12187.06EA 30 EUR InStock
A12187.06 A12187.14 A12187.22
3',4'-Diméthylacétophénone ≥98%
3',4'-Diméthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 3637-01-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 907053 MDL No.: MFCD00008743
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.002
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008743
Numéro CAS: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité