2',4'-Diméthylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylacetophenon
A12992.18 A12992.30
A12992.18EA 124 EUR InStock
A12992.18 A12992.30
2',4'-Diméthylacétophénone ≥97%
2',4'-Diméthylacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 89-74-7 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5350 Odour: Characteristic Boiling Point: 227-228° Beilstein Reference: 956772 MDL No.: MFCD00003571
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 227…228 °C
Densité: 0.999
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003571
Numéro CAS: 89-74-7
EINECS: 201-935-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité