2',5'-Diméthylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11432.06 A11432.14
A11432.06EA 36.5 EUR InStock
A11432.06 A11432.14
2',5'-Diméthylacétophénone ≥98%
2',5'-Diméthylacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 2142-73-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5290 Odour: Characteristic Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 2042139 MDL No.: MFCD00014988
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 231 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.0154 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00014988
Numéro CAS: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité