Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO244280100EA 73.2 EUR InStock
ACRO244280100 ACRO244280500
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle 98%
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle
Formule: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65 g/mol
Point d'ébullition: 143…146 °C (60 mmHg)
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00013650
Numéro CAS: 938-18-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité