Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
002101-5G 002101-25G 002101-100G
FLUO002101-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002101-5G FLUO002101-25G FLUO002101-100G
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 53…54 °C
Numéro MDL: MFCD00009907
Numéro CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité