2-Iodomésitylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, Iodomesitylene
A15360.06 A15360.14
A15360.06EA 57.2 EUR InStock
A15360.06 A15360.14
2-Iodomésitylène ≥98%
2-Iodomésitylène
Purity: 98%
CAS No.: 4028-63-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Melting Point: 28-30°
Beilstein Reference: 1860064
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013707
Numéro CAS: 4028-63-1
EINECS: 223-709-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité