Isothiocyanate de 2,4,5-triméthylphényle
009585-1G 009585-5G
FLUO009585-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009585-1G FLUO009585-5G
Isothiocyanate de 2,4,5-triméthylphényle
Isothiocyanate de 2,4,5-triméthylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
Numéro MDL: MFCD00041065
Numéro CAS: 19241-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité