Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle
Synonyms: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanate
009586-5G 009586-25G
FLUO009586-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009586-5G FLUO009586-25G
Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle
Isothiocyanate de 2,4,6-triméthylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00022055
Numéro CAS: 6095-82-5
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité