2,4-Diméthylbenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
365530010 365530050
ACRO365530010EA 50.9 EUR InStock
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Diméthylbenzylamine 98%
2,4-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025575
Numéro CAS: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité