2,5-Diméthylbenzylamine
Synonyms: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
018615-1G 018615-5G
FLUO018615-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018615-1G FLUO018615-5G
2,5-Diméthylbenzylamine
2,5-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039780
Numéro CAS: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité