3,5-Diméthylbenzylamine
008879-1G 008879-5G
FLUO008879-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008879-1G FLUO008879-5G
3,5-Diméthylbenzylamine
3,5-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040753
Numéro CAS: 78710-55-1
EINECS: 278-974-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité