Alcool 3,4-diméthylbenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24926.14EA 487 EUR InStock
B24926.14 B24926.06
Alcool 3,4-diméthylbenzylique ≥97%
Alcool 3,4-diméthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 218…221 °C
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004647
Numéro CAS: 6966-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité