2,3,5-Triméthylhydroquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22819.22 B22819.36
B22819.22EA 37.3 EUR InStock
B22819.22 B22819.36
2,3,5-Triméthylhydroquinone ≥98%
2,3,5-Triméthylhydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 700-13-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 1909183 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002346
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…174 °C
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002346
Numéro CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité