2,4,6-Triméthylthiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24798.14EA 660 EUR InStock
B24798.14 B24798.03
2,4,6-Triméthylthiophénol ≥97%
2,4,6-Triméthylthiophénol
Formule: C₉H₁₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218475
Numéro CAS: 1541-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité