Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 47.7 EUR InStock
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle 99%
Chlorure de mesitylène-2-sulfonyle
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007434
Numéro CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité