Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM19580711EA 0 EUR InStock
MOLEM19580711
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité