5-tert-Butyl-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19220.22 A19220.36
A19220.22EA 33.3 EUR InStock
A19220.22 A19220.36
5-tert-Butyl-m-xylène ≥98%
5-tert-Butyl-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 207…209 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0.86
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008832
Numéro CAS: 98-19-1
EINECS: 202-647-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité