2',4',6'-Triméthylacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-one
A11549.14 A11549.22
A11549.14EA 79.3 EUR InStock
A11549.14 A11549.22
2',4',6'-Triméthylacétophénone ≥97%
2',4',6'-Triméthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 1667-01-2 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 2044595 MDL No.: MFCD00008735
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 235…236 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008735
Numéro CAS: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité