Chlorure de 2,3,5,6-tétraméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetramethylbenzene-1-sulphonyl chloride
A13313.09 A13313.18
A13313.09EA 44.4 EUR InStock
A13313.09 A13313.18
Chlorure de 2,3,5,6-tétraméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 2,3,5,6-tétraméthylbenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 60706-63-0 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1876644 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014723
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014723
Numéro CAS: 60706-63-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité