2,2'-Dibromobiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
A17632.03 A17632.06 A17632.14
A17632.03EA 64.6 EUR InStock
A17632.03 A17632.06 A17632.14
2,2'-Dibromobiphényle ≥98%
2,2'-Dibromobiphényle
Purity: 98% CAS No.: 13029-09-9 Molecular Formula: C12H8Br2 Formula Weight: 312.02 Melting Point: 78-81° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00093707
Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093707
Numéro CAS: 13029-09-9
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité