3-Bromobiphényle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO339100050EA 199 EUR InStock
ACRO339100050 ACRO339100010
3-Bromobiphényle 97%
3-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,398 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00000082
Numéro CAS: 2113-57-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité