3-Bromobiphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21726.03 B21726.06 B21726.14
B21726.03EA 88 EUR InStock
B21726.03 B21726.06 B21726.14
3-Bromobiphényle ≥99%
3-Bromobiphényle
Purity: 99% CAS No.: 2113-57-7 Molecular Formula: C12H9Br Formula Weight: 233.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6410 Boiling Point: 301° Beilstein Reference: 2043191 MDL No.: MFCD00000082
Formule: C₁₂H₉Br
Point d'ébullition: 301 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.397
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000082
Numéro CAS: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité