Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromobiphényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB2001-25GEA 220 EUR InStock
TCIAB2001-25G
3-Bromobiphényle ≥98.0% (par GC)
3-Bromobiphényle


Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Point de fusion: 9 °C
Numéro MDL: MFCD00000082
Numéro CAS: 2113-57-7
Merck Index: 14,04188
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité