4-Bromobiphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
197980250 197981000
ACRO197980250EA 88.3 EUR InStock
ACRO197980250 ACRO197981000
4-Bromobiphényle 99%
4-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…92 °C
Densité: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000100
Numéro CAS: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité