4-Bromobiphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12638.09EA 40.7 EUR InStock
A12638.09 A12638.18 A12638.30
4-Bromobiphényle ≥98%
4-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C
Point de fusion: 88…92 °C
Densité: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Numéro MDL: MFCD00000100
Numéro CAS: 92-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité