Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobiphényle pour la synthèse

Fournisseur: Merck


8.40155.0025EA 0 EUR InStock
8.40155.0025
4-Bromobiphényle pour la synthèse
4-Bromobiphényle


Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…91 °C
Densité: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000100
Numéro CAS: 92-66-0
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité