2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-190-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-190-C
2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphényle
2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorobiphényle
Formule: (C₆H₃Cl₂)(C₆Cl₅)
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 41411-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité