Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphényle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOCIL-PCB-192-CEA 1070 EUR InStock
PROOCIL-PCB-192-C
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphényle
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphényle


Formule: (C₆H₃Cl₂)(C₆Cl₅)
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 74472-51-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité