2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-166-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-166-C
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphényle
2,3,4,4',5,6-Hexachlorobiphényle
Formule: (C₆H₄Cl)(C₆Cl₅)
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 41411-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité