2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-196-CEA 1070 EUR InStock
PROOCIL-PCB-196-C
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₂Cl₈
MW: 429,77 g/mol
Numéro CAS: 42740-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité