2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20018000EA 138 EUR InStock
EHERC20018000
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 35065-29-3
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité