2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20012800EA 155 EUR InStock
EHERC20012800
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 38380-07-3
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité