2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20015700EA 159 EUR InStock
EHERC20015700
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 69782-90-7
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité