3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20016900EA 146 EUR InStock
EHERC20016900
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…210 °C
Numéro CAS: 32774-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité