2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-177-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-177-C
2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphényle
2,2',3,3',4,5',6'-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 52663-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité