2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20018700EA 159 EUR InStock
EHERC20018700
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphényle
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 52663-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité