2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-188-CEA 1010 EUR InStock
PROOCIL-PCB-188-C
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphényle
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
Numéro CAS: 74487-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité