2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-297EA 625 EUR InStock
PROOBCR-297
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…104 °C
Numéro CAS: 35065-27-1
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité