2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-154-CEA 1010 EUR InStock
PROOCIL-PCB-154-C
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 60145-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité