2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20013600EA 188 EUR InStock
EHERC20013600
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Numéro CAS: 38411-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité