2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20004000EA 96.8 EUR InStock
EHERC20004000
2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle
2,2',3,3'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 38444-93-8
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité