2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-56-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-56-C
2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
2,3,3',4'-Tétrachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Numéro CAS: 41464-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité